Learn More
(S)-(-)-1-Phenylethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493227
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15493227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21188.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1445-91-6 | C8H10O | 122.17 g/mol
It finds its application in the synthesis of optically active products. Used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can also be used as a chiral derivatizing agent for determining the absolute configuration of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von optisch aktiven Produkten verwendet. Wird für die Synthese verschiedener pharmazeutischer Verbindungen verwendet. Es kann auch als chirales Derivatisierungsreagenz zur Bestimmung der absoluten Konfiguration von sekundären Alkoholen verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (20 g/l bei 20 °C). Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1445-91-6
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00064264
InChI-Schlüssel WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
PubChem CID 443135
ChEBI CHEBI:16346
SMILES C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Phenylethanol
Schmelzpunkt 9°C to 11°C
Dichte 1.012
Siedepunkt 97°C to 99°C (20 mmHg)
Flammpunkt 85°C
Geruch Mild
Brechungsindex 1.528
Menge 25 g
UN-Nummer UN2937
Beilstein 2039797
Synonym s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1 s-1-phenylethanol, 1 s-1-phenylethan-1-ol, unii-2 mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-ol
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln. at 20°C 20 g/L Soluble in alcohol.
Optische Drehung -45°C=5 in. Methanol)
IUPAC-Name (1S)-1-Phenylethan-1-ol
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%