Learn More
(S)-1-Phenyl-1,3-propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11964651 5 g Glasflasche 5 Gramm
10740755 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10045810 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11964651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 417760050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 96854-34-1 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96854-34-1
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
MDL-Nummer MFCD00221510
InChI-Schlüssel RRVFYOSEKOTFOG-VIFPVBQESA-N
Synonym 1s-1-phenylpropane-1,3-diol, s-1-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenylpropane-1,3-diol, 1s-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenyl-propane-1,3-diol, s, ?-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1s, 1,3-propanediol, 1-phenyl-, 1s, s---1-phenyl-1,3-propanediol, puriss sum of enantiomers, gc
PubChem CID 6950537
IUPAC-Name (1S)-1-Phenylpropan-1,3-Diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-Phenyl-1, 3-propanediol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62.0°C to 66.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand −54.50° (22°C c=1,1,2-dichloroethane)
Spezifische Drehung − 54.50
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Stückchen