Learn More
(S)-(-)-1-Octyn-3-ol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047373
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
32556-71-1
C8H14O
126.199
MFCD00191475
VUGRNZHKYVHZSN-MRVPVSSYSA-N
s-1-octyn-3-ol, s---1-octyn-3-ol, s-3-hydroxy-1-octyne, 1-octyn-3-ol, 3s, 3s-1-octyn-3-ol, unii-d8ho63xx92, 3s-oct-1-yn-3-ol, 3s-hydroxy-1-octyne, --1-octyn-3-ol, 1-octyn-3-ol, s
2734534
(3S)-oct-1-yn-3-ol
CCCCCC(C#C)O
32556-71-1
C8H14O
126.199
MFCD00191475
VUGRNZHKYVHZSN-MRVPVSSYSA-N
s-1-octyn-3-ol, s---1-octyn-3-ol, s-3-hydroxy-1-octyne, 1-octyn-3-ol, 3s, 3s-1-octyn-3-ol, unii-d8ho63xx92, 3s-oct-1-yn-3-ol, 3s-hydroxy-1-octyne, --1-octyn-3-ol, 1-octyn-3-ol, s
2734534
(3S)-oct-1-yn-3-ol
CCCCCC(C#C)O
It is a key intermediate for the synthesis of prostaglandins. It is used in the synthesis of (R)-3-aminooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wichtiges Zwischenprodukt für die Synthese von Prostaglandinen. Wird bei der Synthese von (R)-3-Aminoctansäure verwendet.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Octyn-3-ol
Dichte 0.866
Siedepunkt 100°C (20 mmHg)
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.442
Menge 250 mg
Beilstein 2037703
Optische Drehung −9.9° (Neat)
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) ≥98%