Learn More
(S)-(+)-1-Methyl-3-Phenylpropylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10347421
Marke: Thermo Scientific Acros 347660010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Namenshinweis 98%
CAS 4187-57-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9360g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H15N
Brechungsindex 1.5130 to 1.515
MDL-Nummer MFCD00671665
Menge 1 g
Relative Dichte 0.936
Spezifischer Drehzustand +10° (20°C c=neat)
Spezifische Drehung + 10
Synonym 2s-4-phenylbutan-2-amine, s-+-1-methyl-3-phenylpropylamine, unii-atn027167d, s-4-phenylbutan-2-amine, s-4-phenylbutane-2-amine, 4-phenylbutan-2-amine, s, s-1-methyl-3-phenylpropylamine, s-1-methyl-3-phenyl-propylamine, benzenepropanamine, a-methyl-, as, benzenepropanamine, alpha-methyl-, s
InChI-Schlüssel WECUIGDEWBNQJJ-VIFPVBQESA-N
SMILES CC(CCC1=CC=CC=C1)N
IUPAC-Name (2S)-4-Phenylbutan-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 149.23
PubChem CID 6994564
Formelmasse 149.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.