Learn More
(S)-1-BOC-3-methylpiperazine, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10789228 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10789228 5 g Glasflasche 5 Gramm
10165947 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10789228 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 429700050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 147081-29-6
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.282
MDL-Nummer MFCD02683204
InChI-Schlüssel FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-4-n-boc-2-methylpiperazine, s-4-n-boc-2-methyl piperazine, s-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-4-boc-2-methylpiperazine, s-1-boc-3-methyl-piperazine, tert-butyl 3s-3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-3-methylpiperazine, s-4bocmp, 4-boc-2-s-methyl-piperazine, s-1-n-boc-3-methylpiperazine
PubChem CID 7023035
IUPAC-Name Tert-Butyl (3S)-3-Methylpiperazin-1-Carboxylat
SMILES CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-BOC-3-Methylpiperazine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 45.0°C to 48.5°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifische Drehung −23° to −27° (20°C, 589nm) (c=2.5, MeOH)
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-1-Boc-3-methylpiperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.