Learn More
(S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10783342 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10783342 5 g Glasflasche 5 Gramm
10637030 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10783342 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435450050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 147081-44-5 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147081-44-5
Summenformel C9H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.26
MDL-Nummer MFCD03419271
InChI-Schlüssel CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-boc-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, s---1-boc-3-aminopyrrolidine, tert-butyl 3s-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-amino-n-boc-pyrrolidine, s-bocap, s---1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-boc-pyrrolidine, s---n-boc-3-aminopyrrolidine
PubChem CID 854071
IUPAC-Name tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 120.0°C to 125.0°C (5.0 Torr)
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifische Drehung -1.5° to -3.0° (20°C, 589nm) (C=1, chloroform)
Formelmasse 186.25
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • EUH044-Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.