Learn More
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, 98 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11305535 5 g 5 Gramm
11395525 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305535 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19696.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 147081-44-5 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine is specifically used to protect amine in the solid phase synthesis of peptides. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-1-Boc-3-Aminopyrrolidin wird speziell zum Schutz von Amin bei der Festphasensynthese von Peptiden verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in den Bereichen organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Es ist luftempfindlich. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147081-44-5
Summenformel C9H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.26
MDL-Nummer MFCD03419271
InChI-Schlüssel CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-boc-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, s---1-boc-3-aminopyrrolidine, tert-butyl 3s-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-amino-n-boc-pyrrolidine, s-bocap, s---1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-boc-pyrrolidine, s---n-boc-3-aminopyrrolidine
PubChem CID 854071
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Dichte 1.02
Siedepunkt 115°C (4 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Brechungsindex 1.4715
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 8312125
Empfindlichkeit Air sensitive
Optische Drehung −3° (Neat)
IUPAC-Name tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
Formelmasse 186.25
Reinheit (%) 98%