Learn More
(S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamin, ChiPros99+ %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392997 1 g 1 Gramm
11303007 5 g 5 Gramm
11313007 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16322.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 41851-59-6 | C9H13NO | 151.209 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41851-59-6
Summenformel C9H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 151.209
MDL-Nummer MFCD00671660
InChI-Schlüssel JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxyphenyl ethanamine, s-1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxy-phenyl-ethylamine, 1s-1-4-methoxyphenyl ethanamine, s--1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-p-1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxyphenyl ethan-1-amine, 1s-1-4-methoxyphenyl ethan-1-amine
PubChem CID 793467
IUPAC-Name (1S)-1-(4-methoxyphenyl)ethanamin
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)OC)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
Schmelzpunkt <-20°C
Dichte 1.02
Siedepunkt 65°C (0.38 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98 %
Brechungsindex 1.533
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 3196456
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Optische Drehung −34° (Neat)
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) ≥99%