Learn More
(S)-(-)-1-(4-fluorphenyl)ethylamin, ChiPros, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11389665 25 g 25 Gramm
11369665 1 g -
11379665 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389665 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19121.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 66399-30-2 | C8H10FN | 139.173 g/mol
(S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine is used in organic synthesis. It acts as a ligand and form a coordination complex, diacetato-2-O-bis[(S)-1-(4-fluorophenyl)ethylamine-N]palladium(II) by reacting with palladium(II) acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-1-(4-Fluorphenyl)ethylamin wird in der organischen Synthese verwendet. Es fungiert als Ligand und bildet den Koordinationskomplex Diacetato-2-O-bis[(S)-1-(4 -Fluorphenyl)ethylamin-N]Palladium(II), indem es mit Palladium(II)-Acetat reagiert.
Löslichkeit
Mischbar mit Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66399-30-2
Summenformel C8H10FN
Molekulargewicht (g/mol) 139.173
MDL-Nummer MFCD03092999
InChI-Schlüssel QGCLEUGNYRXBMZ-LURJTMIESA-N
Synonym s-1-4-fluorophenyl ethylamine, s-1-4-fluorophenyl ethanamine, 1s-1-4-fluorophenyl ethanamine, 1s-1-4-fluorophenyl ethylamine, s-1-4-fluoro-phenyl-ethylamine, s---1-4-fluorophenyl ethylamine, 1s-1-4-fluorophenyl ethan-1-amine, pubchem15218, 5-1-4-fluorophenyl ethanamine, s-4-fluoro-, a-methylbenzylamine
PubChem CID 2779063
IUPAC-Name (1S)-1-(4-fluorphenyl)ethanamin
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 1.03
Siedepunkt 76°C (22 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Brechungsindex 1.502
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 6791614
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with dimethyl sulfoxide.
Optische Drehung −33° (Neat)
Formelmasse 139.17
Reinheit (%) 99%