Learn More
(S)-(-)-1-(4-Bromphenyl)ethylamin, ChiPros, 99 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304516
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11304516 1 g 1 Gramm
11314516 5 g 5 Gramm
11324516 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304516 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20080.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 27298-97-1 | C8H11BrN | 201.09 g/mol
(S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine is utilized as an important raw material in organic synthesis. It also serves as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamin wird als wichtiger Rohstoff in der organischen Synthese verwendet. Es dient auch als Zwischenprodukt in der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27298-97-1
Summenformel C8H11BrN
Molekulargewicht (g/mol) 201.09
MDL-Nummer MFCD00066026
InChI-Schlüssel SOZMSEPDYJGBEK-LURJTMIESA-O
Synonym s---1-4-bromophenyl ethylamine, s-1-4-bromophenyl ethanamine, s---4-bromo-alpha-phenylethylamine, s-1-4-bromophenyl ethylamine, 1s-1-4-bromophenyl ethanamine, s-1-4-bromophenyl-ethylamine, 1s-1-4-bromophenyl ethan-1-amine, s---1-4-bromo-phenyl-ethylamine, benzenemethanamine,4-bromo-a-methyl-, as, s-1-4-bromophenyl ethanamine-hcl
PubChem CID 852999
SMILES C[C@H]([NH3+])C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Schmelzpunkt -25°C (neat)
Dichte 1.371
Siedepunkt 140°C to 145°C (30 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98 %
Brechungsindex 1.567
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 5729988
Empfindlichkeit Luftempfindlich
IUPAC-Name (1S)-1-(4-bromophenyl)ethan-1-aminium
Formelmasse 200.08
Reinheit (%) 99%