Learn More
(S)-(+)-1,2-Propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490397
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11490397
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21773.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4254-15-3 | C3H8O2 | 76.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(S)-(+)-1,2-Propandiol wirkt als organisches Lösungsmittel und Verdünnungsmittel, das in pharmazeutischen Präparaten verwendet wird. Wird auch als chirales synthetisches Zwischenprodukt und Substrat für Enzymstudien verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Oxidationsmitteln, Chloroformiaten und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4254-15-3
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.10
MDL-Nummer MFCD00004539
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-1,2-propanediol, s-propane-1,2-diol, s-1,2-propanediol, 2s-propane-1,2-diol, s-propylene glycol, s-+-propylene glycol, s-+-1,2-dihydroxypropane, propylene glycol #, pgo
PubChem CID 439846
ChEBI CHEBI:29002
SMILES CC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1,2-Propanediol
Dichte 1.04
Siedepunkt 186°C to 188°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.432
Menge 1 g
Beilstein 1718871
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7855
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Optische Drehung +16° (Neat)
IUPAC-Name (2S)-Propan-1,2-diol
Formelmasse 76.1
Reinheit (%) 97%