Learn More
(S)-(+)-1,2-Propanediol, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10029001 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
5 g-Glasflasche
Artikelnummer. 10029001
Marke: Thermo Scientific Acros 365300050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1, 2-Propanediol
CAS 4254-15-3
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -59.0°C
Farbe Farblos
Dichte 102g/mL
Siedepunkt 186.0°C to 188.0°C (765.0 mmHg)
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H8O2
Strukturformel CH3CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4310 to 1.4350
MDL-Nummer MFCD00004539
Menge 5 g
Merck Index 15, 7968
Spezifischer Drehzustand + 16.00 (20.00°C c=neat)
Spezifische Drehung + 16.00
Synonym s-+-1,2-propanediol, s-propane-1,2-diol, s-1,2-propanediol, 2s-propane-1,2-diol, s-propylene glycol, s-+-propylene glycol, s-+-1,2-dihydroxypropane, propylene glycol #, pgo
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water.
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)CO
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 76.10
PubChem CID 439846
ChEBI CHEBI:29002
Formelmasse 76.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Liquid