Learn More
(S)-(-)-1,2-Diaminopropan-Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447248 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15447248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60753.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride
CAS 19777-66-3
Schmelzpunkt 227°C to 229°C
Summenformel C3H12Cl2N2
Strukturformel CH3CH(NH2)CH2NH2·2HCl
MDL-Nummer MFCD00050706
Menge 1 g
Beilstein 5740936
Synonym s---1,2-diaminopropane dihydrochloride, s-propane-1,2-diamine dihydrochloride, s-1,2-diaminopropane dihydrochloride, s---propylenediamine dihydrochloride, s-1,2-propanediamine dihydrochloride, 2s-propane-1,2-diamine dihydrochloride, s-1,2-diaminopropane 2hcl, s-propylenediamine dihydrochloride, 1,2-propanediamine, dihydrochloride, s, pubchem15232
InChI-Schlüssel AEIAMRMQKCPGJR-QTNFYWBSSA-N
Optische Drehung −4.0° (c=20 in Water)
SMILES CC(CN)N.Cl.Cl
IUPAC-Name (2S)-Propan-1,2-diamin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 147.043
PubChem CID 12217445
Formelmasse 147.05
Reinheit (%) 99%