Learn More
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-essigsäure Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449595 250 mg 250 Milligramm
15439595 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449595 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52111.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist auch ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in den Bereichen Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffe verwendet wird.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 270082-22-9
Summenformel C11H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 227.69
MDL-Nummer MFCD01861030
InChI-Schlüssel SWYPWAIQEURSFY-PPHPATTJSA-N
Synonym s-2-tetrahydroisoquinoline acetic acid hydrochloride, s-2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl acetic acid hydrochloride, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolineacetic acid hydrochloride, 2-3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl acetic acid hydrochloride, s-2-tetrahydroisoquinoline acetic acid-hcl, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-ylacetic acid hydrochloride, h-tqa-ohcl, h-tqa-oh.hcl, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-acetic acid hydrochloride
PubChem CID 2761613
IUPAC-Name 2-[(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-yl]Ethansäure;Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].OC(=O)C[C@@H]1CC2=CC=CC=C2CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-acetic acid hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 227.69
Reinheit (%) 95%