Learn More
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin, ChiPros™ 99+ %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11363916 25 g 25 Gramm
11343916 1 g 1 Gramm
11353916 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363916 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17022.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23357-52-0 | C10H13N | 147.221 g/mol
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine is used as a chiral amine derivative used in studies of real-time chiral discrimination of enantiomers as well as in studies of kinetic resolution of chiral amines with ω-transaminase using an enzyme-membrane reactor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-Naphthylamin wird als chirales Amin-Derivat verwendet, das in Studien zur chiralen Diskriminierung von Enantiomeren in Echtzeit sowie in Studien zur kinetischen Auflösung chiraler Amine mit ω-Transaminase mit einem Enzym-Membranreaktor verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23357-52-0
Summenformel C10H13N
Molekulargewicht (g/mol) 147.221
MDL-Nummer MFCD00671630
InChI-Schlüssel JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
Synonym s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, s-+-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, s-+-1-aminotetraline, chembl39537, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1s, s-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-ylamine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene
PubChem CID 7058074
IUPAC-Name (1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amin
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Dichte 1.035
Siedepunkt 118°C to 120°C (8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Brechungsindex 1.5645
Menge 25 g
Beilstein 2360279
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 147.22
Reinheit (%) ≥99%