Learn More
(S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-Naphthoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15403737 250 mg 250 Milligramm
11486540 1 g 1 Gramm
11496540 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15403737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27612.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 85977-52-2 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85977-52-2
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.215
MDL-Nummer MFCD07368365
InChI-Schlüssel VDLWTJCSPSUGOA-JTQLQIEISA-N
Synonym s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, s-1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, 1s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydro-naphthoic acid, 1s-tetralin-1-carboxylic acid, s---1,2,3,4-tetrahydronaphthoic acid, s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, pubchem11869, s-1, 2, 3, 4-tetrahydronaphthoic acid, 1s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid
PubChem CID 24820460
IUPAC-Name (1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-carbonsäure
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Schmelzpunkt 55°C to 57°C
Menge 250 mg
Optische Drehung −12° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 98%