Learn More
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, TRC
Artikelnummer. 30472789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472789 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472789 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN36846025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
CAS 10420-89-0
Summenformel C12H13N
Menge 25 g
Synonym (alphaS)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanamine, (S)-alpha-Methyl-,1-naphthalenemethanamine, (-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (-)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (-)-[(S)-1-(1-Naphthyl)ethyl]amine, (-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, (1S)-1-(1-Naphthyl)ethanamine, (S)-(-)-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (S)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (S)-1-Naphthylethylamine, (S)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanamine, (S)-alpha-Naphthylethylamine, (alphaS)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanamine, [(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethyl]amine, l-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
SMILES C[C@H](N)c1cccc2ccccc12
IUPAC-Name (1S)-1-(naphthalen-1-yl)ethan-1-aminium
Molekulargewicht (g/mol) 171.24
Formelmasse 171.1048