Learn More
(S)-(-)-1-(1-naphthyl)ethylamin, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11364196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364196 25 g 25 Gramm
11344196 1 g 1 Gramm
11354196 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19301.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10420-89-0
Summenformel C12H14N
Molekulargewicht (g/mol) 172.25
MDL-Nummer MFCD00064179
InChI-Schlüssel RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Synonym s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 66325
SMILES C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Dichte 1.06
Siedepunkt 152°C to 153°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Amine-like
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Brechungsindex 1.623
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2208024
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Optische Drehung −55° (c=2 in Ethanol)
IUPAC-Name (1S)-1-(Naphthalin-1-yl)ethan-1-aminium
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) ≥99%