Learn More
(S)-1,1-Diphenylprolinol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-1,1-Diphenylprolinol |
| CAS | 112068-01-6 |
| Summenformel | C17H19NO |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | alpha,alpha-Diphenyl-L-prolinol, (S)-alpha,alpha-Diphenylpyrrolidinemethanol, (S)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (S)-alpha,alpha-Diphenylprolinol, (S)-alpha,alpha-Diphenylpyrrolidin-2-ylmethanol, (S)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, (S)-2-(Hydroxydiphenylmethyl)pyrrolidine, (S)-Diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol, (2S)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (-)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, (-)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (-)-alpha,alpha-Diphenylprolinol, (S)-(-)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, (S)-(-)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (S)-(-)-alpha,alpha-Diphenylprolinol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H19NO/c19-17(16-12-7-13-18-16,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16,18-19H,7,12-13H2/t16-/m0/s1 |
| SMILES | OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 253.34 |
| Formelmasse | 253.1467 |