Learn More
Vacuubrand™ RZ 16 Drehschieberpumpe
Click to view available options
Pumpentyp:
Drehschieber-Vakuumpumpe
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Einstufige und zweistufige Drehschieberpumpen werden überall dort eingesetzt, wo Druckbereiche von einigen Millibar bis 10-3 mbar sicher erreicht werden müssen. Die Auswahl erfolgt nach den Anforderungen der jeweiligen Anwendung an Saugvermögen und Endvakuum. VACUUBRAND Drehschieberpumpen besitzen eine integrierte Ölpumpe und eine wirksame Gasballasteinrichtung für hohe Dampfverträglichkeit. Die besonders leistungsstarken und kompakten Pumpen eignen sich mit dem flexiblen und umfassenden Zubehör für ein weites Anwendungsgebiet in Labor und Betrieb.
Hohes Saugvermögen auch bei niedrigen Drücken
Hohe Dampfverträglichkeit für Wasser und Lösemittel durch die grosse Gasballastmenge von bis zu 10% des Saugvermögens
Aktiver Korrosionsschutz, vakuumdicht geschlossener Ölkreislauf gegen Zutritt korrosiver Gase und Ölbestandteile im Stillstand
Neuartige Umlaufschmierung und grosses nutzbares Ölvolumen für verlängerte Wartungsintervalle
Kompakte Bauweise, kleinste Masse, geringes Gewicht, einfache Wartung durch Teleskopbauweise
Typ: RZ 16
Ausführung: zweistufig
Saugv. 50 Hz: 16,6 m3/h
Endvakuum: 2x10-3 / 1x10-2 mbar
B/T/H: 152/545/232mm
Gewicht: 29,0kg
Hohes Saugvermögen auch bei niedrigen Drücken
Hohe Dampfverträglichkeit für Wasser und Lösemittel durch die grosse Gasballastmenge von bis zu 10% des Saugvermögens
Aktiver Korrosionsschutz, vakuumdicht geschlossener Ölkreislauf gegen Zutritt korrosiver Gase und Ölbestandteile im Stillstand
Neuartige Umlaufschmierung und grosses nutzbares Ölvolumen für verlängerte Wartungsintervalle
Kompakte Bauweise, kleinste Masse, geringes Gewicht, einfache Wartung durch Teleskopbauweise
Typ: RZ 16
Ausführung: zweistufig
Saugv. 50 Hz: 16,6 m3/h
Endvakuum: 2x10-3 / 1x10-2 mbar
B/T/H: 152/545/232mm
Gewicht: 29,0kg
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | CEE Plug |
| Motordrehzahl | 1500min-1 |
| Elektrische Anforderungen | 230 V 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 545 x 152 x 232 mm |
| Modell | RZ 16 |
| Geräuschpegel | 54 dB (A) |
| Lagerungstemperatur (metrisch) | -10 bis 60 °C |
| Max. Temperatur (metrisch) | 40 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | 12 °C |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Mehr anzeigen |