missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Ryan S3 Shoe
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Wasserdicht
- Der Allrounder unter den Sicherheitsstiefeln: extrem sicher und bequem, zu 100 % metallfrei und wasserdicht.
- Der Ryan Stiefel hat alles, was Sie von einem Sicherheitsstiefel erwarten würden: Er ist robust und langlebig bei ganztägigem Komfort und Schutz für Ihre Füße unter allen Bedingungen.
- Dieser Stiefel verfügt über eine vollständig wasserfeste Membran, sodass Sie sich keine Gedanken über nasse Füße machen müssen. So können Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.
- Die Reflexionselemente am Schuh sorgen für gute Sichtbarkeit im Dunkeln, die Gripforce Außensohle für maximalen Halt.
- Der wirklich coole Carbon-Look an der Seite des Obermaterials verleiht dem Schuh einen sportlichen Look.
- Er ist in 2 Breiten (D und XD) erhältlich.
- Industrie
- Chemische Industrie
- Metallindustrie
- Bauwesen und Technologie
- Fertigung
- Natur und Umwelt
- Sicherheitsschuh
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | Antibakterielle Hydro-Tec/DryShield-Membran |
| Material | Leder |
| Größe | 36 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | ISO 20345:2011 |
| Fit | Standardbreite |
| Waterproof | Ja |
| EN ISO 20345 | S3 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur