Learn More
Emma Safety Footwear Ryan S3 Schuh
Artikelnummer. 17552526
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17552526 39 1 Paar
17562526 40 1 Paar
17572526 41 1 Paar
17582526 42 1 Paar
17592526 43 1 Paar
17502536 44 1 Paar
17512536 45 1 Paar
17522536 46 1 Paar
17532536 47 1 Paar
17542536 48 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17552526 Lieferant Emma Safety Footwear Lieferanten-Nr. MM73556839
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.95 CHF
    111.14 CHF / 1 Paare
    Sparen 34.81 CHF
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Ryan Stiefel hat alles, was Sie von einem Sicherheitsstiefel erwarten würden: Er ist robust und langlebig bei ganztägigem Komfort und Schutz für Ihre Füße unter allen Bedingungen.
  • Wasserdicht
  • Der Allround-Sicherheitsschuh: extrem sicher& komfortabel, 100 % metallfrei& wasserdicht.
  • Der Ryan Stiefel hat alles, was Sie von einem Sicherheitsstiefel erwarten würden: Er ist robust und langlebig bei ganztägigem Komfort und Schutz für Ihre Füße unter allen Bedingungen.
  • Dieser Stiefel verfügt über eine vollständig wasserfeste Membran, sodass Sie sich keine Gedanken über nasse Füße machen müssen. So können Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.
  • Die reflektierenden Elemente am Stiefel sorgen dafür, dass Sie im Dunkeln gut sichtbar sind und die Gripforce Die Außensohle bietet maximalen Halt.
  • Der wirklich coole Carbon-Look an der Seite des Obermaterials verleiht dem Schuh einen sportlichen Look.
  • Es ist in 2 Breiten erhältlich (D& XD).
  • Branchen
    • Chemische Industrie
    • Metallindustrie
    • Konstruktion& Technologie
    • Fertigung
    • Natur& Umfeld
  • Sicherheitsschuh
    • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
Spezifikation
Verschlusstyp Schnüre
Farbe Schwarz
Auskleidungsmaterial Antibakterielle Hydro-Tec/DryShield-Membran
Material Leder
Größe 39
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 20345:2011
Fit Extra breite Breite
Waterproof Ja
EN ISO 20345 S3