Learn More
IKA RV 8 V Starter Solution
Codice prodotto. 31007820 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Steckertyp:
CH
EU
UK
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31007820
missing translation for 'mfr': IKA 0010013952
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Affordable rotary evaporator system with digital bath, vacuum pump, and chiller - precise, efficient, and ideal for lab distillations
  • The RV 8 Starter Solution is the cost-effective complete package for your rotary evaporator setup
  • In addition to the RV 8 V rotary evaporator, the package includes the HB digital heating bath with a capacity of 4 liters and a heating temperature range of RT to 180°C
  • A highly efficient vertical glass condenser set with 1 L receiver and evaporator flask, as well as the the VACSTAR lite vacuum pump with VC 10 lite vacuum controller and the RC 2 lite recirculating chiller
  • The RV 8 is the manual basic model in the family of IKA rotary evaporators. It finds a multitude of uses in the chemical, pharmaceutical, and biotechnology industries, in research and development, in manufacturing and quality assurance, in laboratories, and in plant construction
  • The included VACSTAR lite vacuum pump is extremely space-saving and achieves a minimum vacuum of 9 mbar. It is controlled by the supplied VC 10 lite vacuum controller
  • The compact RC 2 lite recirculating chiller with strong 400 watt cooling capacity and a powerful pressure and suction pump (0.35 bar) is designed for simple cooling tasks down to -10°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spannung 100/240 V
Kapazität (metrisch) 4 L
Geschwindigkeit 5 to 300 rpm
Temperaturbereich (metrisch) Ambient to 180°C
Material (Beschichtung) Uncoated
IP-Schutzart IP20
Typ Rotary Evaporator System
Steckertyp CH
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato