Learn More
IKA RV 10 digitale V Starterlösung
Artikelnummer. 31007828 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
EU
UK
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp
31007828 UK
31007824 EU
31007827 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31007828 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0010013950
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fortschrittlicher Rotationsverdampfer mit digitaler Steuerung, Vakuumpumpe, Kühler und Sicherheitsfunktionen, perfekt für den Einsatz in Hochleistungslaboren.
  • Das digitale Starterpaket RV 10 ist die kostengünstige Komplettlösung für Ihre Rotationsverdampferanlage.
  • Zusätzlich zum digitalen Rotationsverdampfer RV 10 V umfasst das Paket das digitale Heizbad HB mit einem Fassungsvermögen von 4 Litern und einem Heiztemperaturbereich von Raumtemperatur bis 180 °C.
  • Ein hocheffizientes vertikales Glaskondensator-Set mit 1-Liter-Auffangbehälter und Verdampferkolben sowie die VACSTAR lite Vakuumpumpe mit VC 10 lite Vakuumregler und die RC 2-Liter-Umwälzkühler
  • Das RV 10 Digital ist ein robuster und zuverlässiger Begleiter im Labor. Das optimierte Badvolumen ermöglicht schnelle Aufheizzeiten.
  • Die Kondensatoreinheit verfügt über speziell entwickelte Glasröhren, die die 1500 cm nutzen.² Oberfläche extrem effizient
  • Die RS-232-Schnittstelle ermöglicht die Fernsteuerung über die Software. labworldsoft™ Die Das Heizbad wird von der Haupteinheit über die IR-Schnittstelle gesteuert.
  • Die mitgelieferte Vakuumpumpe VACSTAR lite ist extrem platzsparend und erreicht ein minimales Vakuum von 9 mbar. Die Steuerung erfolgt über den mitgelieferten Vakuumregler VC 10 lite.
  • Zusätzlich zur Steuerung der Umwälzkältemaschine ermöglicht der Regler auch die manuelle Einstellung des Vakuums sowie den programmgesteuerten Betrieb.
  • Der kompakte RC Der 2-Liter-Umwälzkühler mit einer starken Kühlleistung von 400 Watt und einer leistungsstarken Druck- und Saugpumpe (0,35 bar) ist für einfache Kühlaufgaben bis zu -10 °C °ausgelegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 100/240 V
Kapazität (metrisch) 4 L
Geschwindigkeit 5 bis 280 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 180 °C
Material (Beschichtung) Unbeschichtet
IP-Schutzart IP 20
Typ Rotationsverdampfersystem
Steckertyp UK