Learn More
IKA™ Digitaler Rotationsverdampfer RV 10 mit Trockeneiskondensator
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kondensatortyp:
Trockeneis, vertikal
Trockeneis, vertikal, beschichtet
Elektrische Anforderungen:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verfügt über ein Heizbad mit einstellbarem Sicherheitskreis
- Die ergonomische Bedieneinheit macht die Bedienung sicher und einfach
- Motorisierter Lift mit Sicherheitsstoppfunktion, der den Verdampferkolben automatisch aus dem Heizbad heraushebt
- Einstellbare Endlagenerkennung zum Schutz des Glases
- Drehzahlbereich von 20 bis 270 U/min bei sanftem Starten ab 100 U/min
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Bewegt sich im Intervallbetrieb i, Trocknungsprozess nach rechts und links
- Zeitgeberfunktion für Zeitraffersteuerung
- Wasser-/Ölheizbad mit integrierten Tragegriffen für mehr Sicherheit
- Infrarotschnittstelle für die Datenübertragung vom Heizbad zur Antriebseinheit
- RS 232-Schnittstelle für PC-Fernbetrieb mit labworldsoft
- Automatischer Betrieb mit labworldsoft
- Geeignet für DIN EN 12697-3 (Asphalttest für heißen Asphalt)
Spezifikation
Spezifikation
| Gewicht (metrisch) | 20 kg |
| Spannung | 100/240 V |
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Geschwindigkeit | 5 bis 280 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | Bis zu 180 °C |
| Kühlfläche | 620 cm2 |
| Enthält | Antriebseinheit, digitales Heizbad HB und RV 10.4 Trockeneiskondensator |
| Motortyp | DC |
| Elektrische Anforderungen | EU-Stecker |
| Kondensatortyp | Trockeneis, vertikal |
| Mehr anzeigen |