Learn More
IKA™ RV 10 digital pro V, Complete Package
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17893464 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17893464
Marke: IKA™ 0010011975
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
The RV 10 digital pro V Complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup.
  • The package includes the RV 10 digital V rotary evaporator, the HB digital heating bath, a highly efficient vertical glass condenser set, the VACSTAR digital vacuum pump with VC 10 lite vacuum controller, and the RC 2 lite recirculating chiller.
  • All the necessary components and connections for operation are included in the package.
  • The RV 10 digital is a robust and reliable lab companion with fast heat-up times and sophisticated safety features, including an automated lift-out function and adjustable temperature circuits.
  • The VACSTAR digital vacuum pump achieves a minimum vacuum of 2 mbar and is controlled by the supplied VC 10 lite vacuum controller.
  • The RC 2 lite recirculating chiller is compact, easy to clean, and environmentally friendly thanks to the natural refrigerant R290.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 440 mm
Beschreibung Motorized lift with safety-stop function
Höhe (metrisch) 430 mm
Gewicht (metrisch) 82.3 kg
Spannung 220/240 V
Breite (metrisch) 500 mm
Geschwindigkeit 5 bis 280 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Ambient to 180°C
Kühlfläche 1600 cm²
Enthält RV 10 digital V, VC 10 lite, VACSTAR digital, VC 10.400 Stand, RC 2 lite, RV 10.5005 Set of hoses, PC 1.3 Cable
Wirkleistung 1954 W
Kondensatortyp Vertical Condenser
IP-Schutzart IP 20
Heizleistung (metrisch) 1300 W
Gewährleistung 2+3 Years Warranty
Typ Distilling Rotary Evaporator
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp CH