Learn More
IKA RV 10 Auto-V-Starterlösung
Artikelnummer. 31007829 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
EU
UK
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp
31007829 EU
31007830 UK
31007823 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31007829 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0010014909
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vollautomatischer Rotationsverdampfer mit digitaler Steuerung, Vakuumpumpe und Kühler – ideal für automatisierte und anspruchsvolle Laborabläufe.
  • Die RV 10 Autostarter-Lösung ist das kostengünstige Komplettpaket für Ihre Rotationsverdampferanlage.
  • Zusätzlich zum Rotationsverdampfer RV 10 auto umfasst das Paket das Heizbad HB digital mit einem Fassungsvermögen von 4 Litern und einem Heiztemperaturbereich von Raumtemperatur bis 180 °C.
  • Die Vakuumpumpe VACSTAR lite und der Umwälzkühler RC 2 Lite. Alle für den Betrieb erforderlichen Komponenten und Anschlüsse sind enthalten.
  • Der RV 10 Auto ist das Flaggschiff der IKA Produktlinie Rotationsverdampfer. Es besticht unter anderem durch seine innovative und intuitive Bedienung über ein brillantes TFT-Farbdisplay, einen integrierten Vakuumregler, eine Kühlwasserüberwachung und ausgefeilte Sicherheitsstandards.
  • Der RV 10 auto bietet alle Eigenschaften für einen effizienten, sicheren und wirtschaftlichen Betrieb. Dies umfasst die automatische Regelung des Vakuums und der Kühlwassermenge.
  • Der individuell einstellbare Reinigungszyklus der Vakuumsteuerung reduziert das Wartungsintervall und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer des Systems.
  • Die mitgelieferte Vakuumpumpe VACSTAR lite ist extrem platzsparend und erreicht ein minimales Vakuum von 9 mbar. Die Steuerung erfolgt direkt über die Antriebseinheit RV 10 auto mithilfe des mitgelieferten Datenkabels und ermöglicht die automatische Siedepunktserkennung.
  • Der kompakte Umwälzkühler RC Das 2 Lite mit einer starken Kühlleistung von 400 Watt und einer leistungsstarken Druck- und Saugpumpe (0,35 bar) ist für einfache Kühlaufgaben bis zu -10 °C °ausgelegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 100/240 V
Kapazität (metrisch) 4 L
Geschwindigkeit 5 bis 300 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 180 °C
Material (Beschichtung) Unbeschichtet
IP-Schutzart IP 20
Typ Rotationsverdampfersystem
Steckertyp EU