Learn More
IKA™ RV 10.84 Verdampferkolben
Artikelnummer. 11845922 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11845922 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11845922 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003740500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.80 CHF
    87.45 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.35 CHF
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiger Borosilikatglaskolben für Verdampfungsprozesse.
  • Aus hochwertigem Borosilikatglas
  • Geeignet für Verdampfungsprozesse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Typ Verdampferkolben
Standard-Konusverbindung Nummer Mitte NS 29/32
Volumen (metrisch) 1000 mL