Learn More
IKA™ GLASSATZ VERTIKAL BESCHICHTET
Artikelnummer. 11885942 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11885942 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11885942 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003755400
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Glasprodukte
Enthält 1.000 ml-Verdampfer und 1.000 ml-Auffangkolben
Menge 1/Packung
Volumen (metrisch) 1000 ml