Learn More
R&D Systems™ Ruxolitinib phosphate
Beschreibung
Ruxolitinib phosphate is a phosphate salt of Ruxolitinib (Cat. No. 7064). Potent and selective JAK1/JAK2 inhibitor; orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3 R)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1 H-pyrazol-1-yl]propanenitrile phosphate |
| CAS | 1092939-17-7 |
| Menge | 50 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Ziel | JAK Kinase Inhibitors |
| Summenformel | C17H18N6.H3O4P |
| Formelmasse | 2323 |
| Reinheit | 98% |