missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+)-Rutintrihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11410084
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11410084

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13570.22

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 250249-75-3 | C27H36O19 | 664.566 g/mol

Rutin is the major mutagenic component of red wine, It is used in the activation of a mutagen by treatment both liver microsomal enzymes and fecal enzymes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Rutin ist die wichtigste mutagene Komponente von Rotwein und aktiviert ein Mutagen über Enzyme in den Lebermikrosomen und über Fäkalenzyme.

Löslichkeit
Löslich in DMSO, Aceton, Dichlormethan oder Ethylacetat. Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 250249-75-3
Summenformel C27H36O19
Molekulargewicht (g/mol) 664.566
MDL-Nummer MFCD00149490
InChI-Schlüssel NLLBWFFSGHKUSY-JPRRWYCFSA-N
Synonym rutoside trihydrate, +-rutin trihydrate, rutin trihydrate, rutin hydrate, unii-rf4n03853g, 2-3,4-dihydroxyphenyl-5,7-dihydroxy-3-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-2r,3r,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy-4h-chromen-4-one trihydrate, rutoside trihydrate ep, rutin hydrate jan, rutin trihydrate hplc, rutin trihydrate, analytical standard
PubChem CID 16218542
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-on; Trihydrat
SMILES CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O

Especificaciones

Chemischer Name oder Material (+)-Rutin trihydrate
Schmelzpunkt 184°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 75455
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,3802
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,acetone,dichloromethane or ethyl acetate. Insoluble in water.
Optische Drehung +9° (c=0.5 in Ethanol)
Formelmasse 664.58 (610.52 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado