Learn More
Rutin Hydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10327020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10327020
Marke: Thermo Scientific Acros 132395000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 207671-50-9 | C27H30O16 | 610.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207671-50-9
Summenformel C27H30O16
Molekulargewicht (g/mol) 610.52
MDL-Nummer MFCD01319140
InChI-Schlüssel IKGXIBQEEMLURG-NVPNHPEKSA-N
Synonym rutin, rutoside, phytomelin, quercetin 3-rutinoside, birutan, eldrin, myrticolorin, venoruton, 3-rutinosyl quercetin, bioflavonoid
PubChem CID 5280805
ChEBI CHEBI:28527
IUPAC-Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}-4H-chromen-4-one hydrate
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC4=CC(O)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rutin hydrate
Namenshinweis 97.0-102.0%
Schmelzpunkt 195.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 5.5 % to 9.0 % (500mg, 130°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Merck Index 15, 8438
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/8l. Other solubilities: soluble in alkaline solutions,soluble in pyridine and formamide,slightly soluble in alcohol and acetone,practically insoluble in chloroform,carbone,disulfide and benzene
Formelmasse 664.58
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Pulver