Learn More
Rutheniumlösung für ICP/MS 100 mg/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12977293 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12977293 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12977293 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 448 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.30 CHF
    63.55 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 23.75 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium
Verpackung Flasche
CAS 7440-18-8
Summenformel Ru
Konzentration 100 mg/l
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ru]
IUPAC-Name Ruthenium
Solvent or Matrix Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
PubChem CID 23950
Menge 100 ml
ChEBI CHEBI:30682