Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ruthenium-Rot, 98 %
Artikelnummer. p-7077220 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15519343
Marke: Thermo Scientific Chemicals 279710010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 11103-72-3 | H24Cl6N14O2Ru3 | 786.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11103-72-3
Summenformel H24Cl6N14O2Ru3
Molekulargewicht (g/mol) 786.35
InChI-Schlüssel JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H
Synonym 6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride
PubChem CID 16218584
IUPAC-Name Azan; Ruthenium(2+); Hexachlorid; Dihydrat
SMILES N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium Red
Schmelzpunkt > 500.0°C
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich ≥85%
Strukturformel [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Merck Index 15,8434
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 786.35
Reinheit (%) ≥85%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ruthenium Red
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.