Learn More
Ruthenium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Ru 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388657
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11388657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035767.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011207
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium plasma standard solution
Namenshinweis Ru 1000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration RuCl3 in 20% HCl
UN-Nummer UN1789
Löslichkeit Miscible with water
Menge 50 mL
Güte Specpure