Learn More
Ruthenium auf Kohlenstoff, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ruthenium |
| CAS | 7440-18-8 |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | Ru |
| Synonym | Ru |
| InChI-Formel | InChI=1S/Ru |
| SMILES | [Ru] |
| IUPAC-Name | Ruthenium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 101.07 |
| Formelmasse | 101.9043 |