Learn More
Ruthenium(IV)-Oxidhydrat, Ru 54 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351838
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11351838
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011803.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32740-79-7
Summenformel O2Ru
Molekulargewicht (g/mol) 133.07
MDL-Nummer MFCD00149846
InChI-Schlüssel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Rutheniumoxid
SMILES O=[Ru]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(IV) oxide hydrate
Schmelzpunkt 1200° (sublimation)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich Ru 54% min.
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in HClInsoluble in water.
Formelmasse 133.07 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Black powder