Learn More
Ruthenium(IV)-oxidhydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Ru 54 bis 60 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Chemical catalyst, important material for producing resistance and capacitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ruthenium (IV) oxide hydrate |
| Schmelzpunkt | 1200°C (sublimation) |
| Farbe | Schwarz |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN1479 |
| Löslichkeitsinformationen | It is soluble in fused alkalis. It is insoluble in water. |
| Formelmasse | 133.07 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99.99% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.