Learn More
Ruthenium(IV)-oxidhydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Ru 54 bis 60 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315687
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11315687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043403.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Chemical catalyst, important material for producing resistance and capacitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32740-79-7
Summenformel O2Ru
Molekulargewicht (g/mol) 133.07
MDL-Nummer MFCD00149846
InChI-Schlüssel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Rutheniumoxid
SMILES O=[Ru]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium (IV) oxide hydrate
Schmelzpunkt 1200°C (sublimation)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1479
Löslichkeitsinformationen It is soluble in fused alkalis. It is insoluble in water.
Formelmasse 133.07 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 54 to 60%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.