Learn More
Ruthenium(IV)-oxid Hydrat, > 54 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582791 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10582791
Marke: Thermo Scientific Acros 197430050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32740-79-7
Summenformel O2Ru
Molekulargewicht (g/mol) 133.07
MDL-Nummer MFCD00149846
InChI-Schlüssel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Rutheniumoxid
SMILES O=[Ru]=O
Specifica
Chemischer Name oder Material Ruthenium(IV) oxide hydrate
Namenshinweis >54% Ru
Farbe Schwarz
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 5 g
Strukturformel RuO2·xH2O
Fieser 01,984; 14,272; 04,108; 05,161
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 133.07
Reinheit (%) >54% (Ru)
Verpackung Glasflasche
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Consigli di prudenza
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato