Learn More
Ruthenium(IV)-oxid, elektronischer Gütegrad, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ruthenium(IV) oxide |
| Schmelzpunkt | 1200° (sublimation) |
| Farbe | Schwarz |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 10 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.95% (metals basis) |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water,acids. Soluble in fused alkalis. |
| Formelmasse | 133.07 |
| Güte | Elektronisch |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Mehr anzeigen |