Learn More
Ruthenium(IV)-oxid, elektronischer Gütegrad, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11313908
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11313908
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040336.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Halbleiterindustrie, zur Herstellung von Widerstandspasten
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-10-1
Summenformel O2Ru
Molekulargewicht (g/mol) 133.07
MDL-Nummer MFCD00011210
InChI-Schlüssel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
IUPAC-Name Rutheniumoxid
SMILES O=[Ru]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(IV) oxide
Schmelzpunkt 1200° (sublimation)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,acids. Soluble in fused alkalis.
Formelmasse 133.07
Güte Elektronisch
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Black powder
Dichte 6.97