Learn More
Ruthenium(IV)-oxid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081026
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11479752
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10816.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Der am häufigsten verwendete Sauerstoffkatalysator ist Ruthenium(IV)-oxid. Es wird als elektrochemisches Superkondensatormaterial verwendet und hat eine hohe Ladekapazität. RUO2 wird als Katalysator im Deacon-Prozess verwendet, der Chlor durch die Oxidation von Chlorwasserstoff produziert. Aufgrund der hohen Ladungstransferfähigkeit wird es als aktives Material in Superkondensatoren eingesetzt. Die Dispersionseigenschaft von RuO2 wird dazu verwendet, die Kapazität von Nanoverbundelektrodenmaterialien für Superkondensatoren zu erhöhen. RUO2 wird in großem Umfang für die Beschichtung von Titananoden sowie als Katalysator und Dotiermittel für die Entfernung von Schwefelwasserstoff aus Ölraffinerien eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser und Säuren. Löslich in geschmolzenen Alkali.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Königswasser und organischen Lösungsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-10-1
Summenformel O2Ru
Molekulargewicht (g/mol) 133.07
MDL-Nummer MFCD00011210
InChI-Schlüssel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
IUPAC-Name Rutheniumoxid
SMILES O=[Ru]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium (IV) oxide
Schmelzpunkt 1200°C (sublimation)
Namenshinweis Anhydrous
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1479
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,and acids. Soluble in fused alkali.
Formelmasse 133.07
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 6.97
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.