Learn More
Ruthenium(IV)-oxid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Der am häufigsten verwendete Sauerstoffkatalysator ist Ruthenium(IV)-oxid. Es wird als elektrochemisches Superkondensatormaterial verwendet und hat eine hohe Ladekapazität. RUO2 wird als Katalysator im Deacon-Prozess verwendet, der Chlor durch die Oxidation von Chlorwasserstoff produziert. Aufgrund der hohen Ladungstransferfähigkeit wird es als aktives Material in Superkondensatoren eingesetzt. Die Dispersionseigenschaft von RuO2 wird dazu verwendet, die Kapazität von Nanoverbundelektrodenmaterialien für Superkondensatoren zu erhöhen. RUO2 wird in großem Umfang für die Beschichtung von Titananoden sowie als Katalysator und Dotiermittel für die Entfernung von Schwefelwasserstoff aus Ölraffinerien eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser und Säuren. Löslich in geschmolzenen Alkali.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Königswasser und organischen Lösungsmitteln.
Der am häufigsten verwendete Sauerstoffkatalysator ist Ruthenium(IV)-oxid. Es wird als elektrochemisches Superkondensatormaterial verwendet und hat eine hohe Ladekapazität. RUO2 wird als Katalysator im Deacon-Prozess verwendet, der Chlor durch die Oxidation von Chlorwasserstoff produziert. Aufgrund der hohen Ladungstransferfähigkeit wird es als aktives Material in Superkondensatoren eingesetzt. Die Dispersionseigenschaft von RuO2 wird dazu verwendet, die Kapazität von Nanoverbundelektrodenmaterialien für Superkondensatoren zu erhöhen. RUO2 wird in großem Umfang für die Beschichtung von Titananoden sowie als Katalysator und Dotiermittel für die Entfernung von Schwefelwasserstoff aus Ölraffinerien eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser und Säuren. Löslich in geschmolzenen Alkali.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Königswasser und organischen Lösungsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ruthenium (IV) oxide |
| Schmelzpunkt | 1200°C (sublimation) |
| Namenshinweis | Anhydrous |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN1479 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water,and acids. Soluble in fused alkali. |
| Formelmasse | 133.07 |
| Reinheit (%) | 99.9% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.