Learn More
Ruthenium(IV)-oxid, ≥ 99.5 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ruthenium(IV) oxide |
| Namenshinweis | 99.5+% |
| Farbe | Schwarz |
| Physikalische Form | Feines Pulver |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.5+% |
| Strukturformel | RuO2 |
| Fieser | 12,428; 14,272; 15,281 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
| Formelmasse | 133.07 |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.