Learn More
Ruthenium(III)-Nitrosylchlorid, Ru 42.1 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317198
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11317198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 016622.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 18902-42-6 | Cl3NORu | 237.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18902-42-6
Summenformel Cl3NORu
Molekulargewicht (g/mol) 237.43
MDL-Nummer MFCD00049765
InChI-Schlüssel AUWSZCCJRSCQEP-UHFFFAOYSA-K
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(III) nitrosylchloride
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 237.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 42.1% min.
Empfindlichkeit Hygroskopisch