Learn More
Ruthenium(III)-iodid, wasserfrei, Ru 20.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ruthenium(III) iodide |
| Schmelzpunkt | 590°C (decomposition) |
| Namenshinweis | Anhydrous |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 481.78 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ru 20.5% min. |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |