Learn More
Ruthenium(III)-iodid, wasserfrei, Ru 20.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311848
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11311848
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011805.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13896-65-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13896-65-6
MDL-Nummer MFCD00016316
Synonym ruthenium iii iodide, ruthenium iii ; iodide, ruthenium 3+ triiodide, ruthenium iii iodide anhydrous, ruthenium iii iodide, anhydrous 1g, ruthenium iii iodide, anhydrous, ru min
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(III) iodide
Schmelzpunkt 590°C (decomposition)
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Formelmasse 481.78
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 20.5% min.
Empfindlichkeit Hygroskopisch