Learn More
Ruthenium(III)-bromid, Ru 29 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351848
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11351848 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11351848 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011807.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14014-88-1
MDL-Nummer MFCD00016314
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(III) bromide
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 340.78
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 29% min.
Geruch Characteristic
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 5.30 g/mL
RUO – Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.