Learn More
Ruthenium(III)-bromidhydrat, Ru 25 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049060
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11337477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012628.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Oxidation
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 314075-07-5
Summenformel Br3H2ORu
Molekulargewicht (g/mol) 358.80
MDL-Nummer MFCD00016314
InChI-Schlüssel PMMMCGISKBNZES-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Tribromoruthenium-Hydrat
SMILES O.Br[Ru](Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(III) bromide hydrate
Physikalische Form kristallin
Menge 1 g
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol
Formelmasse 340.78 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 25% min.
Geruch Characteristic
Empfindlichkeit Hygroskopisch